Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnel
Codice prodotto. 12358557
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.9 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12358557 1.9 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12358557 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 127C/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00€
    355.86€ / pezzi 1
    Risparmia 15.14€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
An excellent and durable choice for the handling of materials in the laboratory.
  • For use in filtration applications in the laboratory
  • Supplied individually
  • High chemical and temperature resistance
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.9 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 35mm
Materiale Porcelain
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Colore White
Diametro (sistema metrico) piastra 190mm
Diametro (sistema metrico) disco 190mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 120mm
Quantità 1Each
Product Type Buchner Funnel