Learn More
Porcelaines Avignon™ Porcelain Buchner Funnel
The Porcelain Buchner Funnel is chemically neutral and has a high resistance to thermal and physical shocks.
27.52€ - 36.00€
Especificaciones
Product Type Buchner Funnel
Materiale Porcelain
Quantità 1Each
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diametro (sistema metrico) piastra Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diametro (sistema metrico) piastra Precio Cantidad y disponibilidad  
11788403
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Porcelaines Avignon™
12702
30mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11708403
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Porcelaines Avignon™
12703
40mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11768403
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Porcelaines Avignon™
12704
50mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
  • High resistance to thermal and physical shock
  • Can be used up to 1100°C
  • Chemically neutral
Especificaciones
Especificaciones
Buchner Funnel
Porcelain
1Each
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados