Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Codice prodotto. 10623491
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
10 ml
10.6 ml
25 ml
3 ml
4.3 ml
5.8 ml
Diametro (sistema metrico) piastra:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) piastra Dimensione della confezione
10623491 10 ml 29 mm Pezzo
10303081 3 ml 19 mm Pezzo
10781922 25 ml 42 mm Pezzo
10027440 1.25 ml 155 mm Pezzo
10695021 4.3 ml 250 mm Pezzo
10642911 5.8 ml 279 mm Pezzo
10579021 10.6 ml 330 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10623491 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 127C/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.99€
    45.49€ / pezzi 1
    Risparmia 14.50€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 19-11-2026
Use these funnels for a variety of filtration applications. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Available with perforated fixed filter plate
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Porcellana
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Diametro (sistema metrico) piastra 29 mm
Diametro (sistema metrico) disco 29 mm
Quantità 1 ciascuno
Product Type Imbuto Buchner