Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Available with perforated fixed filter plate
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Materiale | Porcellana |
| Altezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Diametro (sistema metrico) piastra | 42 mm |
| Diametro (sistema metrico) disco | 42 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Imbuto Buchner |