Learn More
Rogo-Sampaic Imbuto Buchner in porcellana
Codice prodotto. 11717335
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 ml
150 ml
265 ml
490 ml
660 ml
1080 ml
2000 ml
4200 ml
10 L
Diametro (sistema metrico) piastra:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) piastra Dimensione della confezione
11717335 265 ml 90 mm Pezzo
11707335 150 ml 70 mm Pezzo
11797325 80 ml 55 mm Pezzo
11787325 40 ml 45 mm Pezzo
11797335 2000 ml 185 mm Pezzo
11707345 4200 ml 240 mm Pezzo
11737335 660 ml 125 mm Pezzo
11747335 1080 ml 150 mm Pezzo
11727335 490 ml 110 mm Pezzo
11717345 10 L 320mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11717335 Lieferant Rogo-Sampaic Lieferanten-Nr. PNF011
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Excellent for separating liquids from solids in the laboratory. Porcelain Buchner Funnels provide a quick and easy pressure assisted filtration method.
  • White porcelain
  • Available for a range of volumes and filter diameters
  • Applications include collecting recrystalized compounds
  • Excellent thermal and chemical resistance
Spezifikation
Capacità (sistema metrico) 265 ml
Materiale Porcellana
Diametro (sistema metrico) piastra 90 mm
Diametro (sistema metrico) disco 90 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 71 mm
Quantità 1 ciascuno
Product Type Imbuto Buchner
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.