Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Codice prodotto. 10251201
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diametro (sistema metrico) piastra:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) piastra Dimensione della confezione
10251201 290 ml 90 mm Pezzo
10433281 50 ml 48 mm Pezzo
10343221 75 ml 59 mm Pezzo
10179630 580 ml 114 mm Pezzo
10771752 135 ml 74 mm Pezzo
10434431 795 ml 129 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10251201 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 127C/2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.40€
    91.36€ / pezzi 1
    Risparmia 8.04€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
In porcellana smaltata per fornire un'eccellente resistenza chimica e termica. Gli imbuti Buchner in porcellana Haldenwanger™ sono ideali per la filtrazione rapida.
Designed with glazed porcelain for excellent thermal and chemical resistance. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are an excellent choice for quick filtration.
  • Vertical sides
  • Available in a variety of sizes to fit many filtration needs
  • Perforated fixed filter plate
Specifica
Capacità (sistema metrico) 290 ml
Materiale Porcellana
Diametro (sistema metrico) piastra 90 mm
Quantità Confezione da 1
Product Type Imbuto BUCHNER