Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Use these lids with porcelain crucibles. Haldenwanger™ Lids for Porcelain Crucibles are constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ L 79D/3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Codice prodotto. 12867713
  • 38.17€ / pezzi 5
Spedizione stimata
05-03-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
68 mm
Porcellana