Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Codice prodotto. 12316497
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12316497 75 mm pezzi 5
10311252 60 mm Pezzo
10210961 45 mm Pezzo
10250911 40 mm Pezzo
10557301 30 mm Pezzo
12807703 87 mm pezzi 5
12817703 92 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12316497 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79D/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.75€
    56.35€ / pezzi 5
    Risparmia 6.40€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Use these lids with porcelain crucibles. Haldenwanger™ Porcelain Crucible Lids are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Diametro (sistema metrico) esterno 75 mm
Product Type Coperchio per crogiolo