Learn More
Karl Hecht™ Porcelain Crucibles
Codice prodotto. 10670792
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10670792 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10670792 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 47040050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.75€
    12.40€ / pezzi 1
    Risparmia 5.35€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
In a medium-high form for general laboratory applications.
  • Without cover
  • Glazed for a smooth finish
  • Height of 40mm, diameter of 50mm
Specifica
Colore White
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Product Type Crogiolo
Forma Medium-high form