Learn More
DWK Life Sciences Porcelain Desiccator Plate
The desiccator insert is a sieve plate on which the substance to be dried is placed in an appropriate container.
39.00€ - 222.00€
Specifica
Materiale | Porcelain |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Drying of materials |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10409542
|
DWK Life Sciences
297255707 |
140 mm |
60.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10325011
|
DWK Life Sciences
297256103 |
190 mm |
118.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10672062
|
DWK Life Sciences
297256909 |
280 mm |
222.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10099820
|
DWK Life Sciences
297256609 |
235 mm |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10020091
|
DWK Life Sciences
297254608 |
90 mm |
39.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The desiccator insert is a sieve plate that separates the desiccator base into two areas - there is a desiccant in the lower part and the substance to be dried is placed in the upper part. The substance to be dried is placed on the sieve plate in an appropriate container for drying.
- The heat-resistant material allows hot samples to be placed into the desiccator
- Made of heat-resistant material
Specifica
Porcelain | |
Drying of materials |