Learn More
Haldenwanger™ Bacini di evaporazione in porcellana
Codice prodotto. 10483571
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
100 mL
110 mL
140 mL
190 mL
220 mL
250 mL
320 mL
350 mL
Altezza (sistema metrico):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
10483571 320 mL 64 mm Pezzo
10588922 190 mL 42 mm Pezzo
10678181 220 mL 45 mm Pezzo
12025033 110 mL 36 mm Pezzo
12390709 350 mL 65 mm Pezzo
12380689 30 mL 24 mm Pezzo
10220372 100 mL 36 mm Pezzo
12310699 140 mL 40 mm Pezzo
12320699 250 mL 50 mm Pezzo
12330699 350 mL 52 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10483571 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 109/6
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Basins feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Shallow form, round-bottom porcelain basin
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Includes spout for easy pouring
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Forma del fondo Rotondo
Capacità (sistema metrico) 320 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Bacinella di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Include Spout
Finitura interna Smooth
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Diametro (sistema metrico) 160 mm