Learn More
Haldenwanger™ Bacini di evaporazione in porcellana
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
100 mL
110 mL
140 mL
190 mL
220 mL
250 mL
320 mL
350 mL
Altezza (sistema metrico):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Sizes up to 175mL glazed except rim; 1,000mL and larger are glazed except outside base.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 140 mL |
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Basin |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 97 mm |