Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Basins
Codice prodotto. 12390689
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
70 mL
190 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12390689 60 mL Pezzo
10342152 190 mL Pezzo
12360709 70 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12390689 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 131/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.95€
    24.91€ / pezzi 1
    Risparmia 1.04€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Glazed inside and out
Deep form, French shape, glazed inside and out.
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Materiale Porcelain
Forma Round
Tipo Evaporating Basin
Finitura interna Glazed
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm