Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
Codice prodotto. 10606631
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
10 mL
20 mL
270 mL
450 mL
1000 mL
1100 mL
1750 mL
2200 mL
2500 mL
3400 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
10606631 20 mL 50 mm Pezzo
10761852 10 mL 40 mm Pezzo
10167630 3400 mL 310 mm Pezzo
10675881 2500 mL 300 mm Pezzo
10628191 1000 mL 200 mm Pezzo
10628351 2200 mL 250 mm Pezzo
10117730 20 mL 63 mm Pezzo
10464151 10 mL 50 mm Pezzo
10454151 8 mL 40 mm Pezzo
10404541 270 mL 125 mm Pezzo
10138110 1100 mL 200 mm Pezzo
10209440 1750 mL 240 mm Pezzo
12095043 450 mL 160mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10606631 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 109/4/0
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Dishes feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Includes spout for easy pouring
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Forma del fondo Rotondo
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Finitura interna Smooth
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm