Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
Description
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Includes spout for easy pouring
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 450 mL |
| Materiale | Porcellana |
| Tipo | Piastra di evaporazione |
| Altezza (sistema metrico) | 35mm |
| Diametro (sistema metrico) | 160mm |