Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
Codice prodotto. 10260011
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Altezza (sistema metrico):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Forma del fondo:
Piatto
Rotondo
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Forma del fondo Dimensione della confezione
10260011 80 mm 16 mm Piatto Pezzo
10494531 100 mm 20 mm Piatto Pezzo
10483381 125 mm 50 mm Rotondo Pezzo
10269530 63 mm 25 mm Rotondo Pezzo
10128160 70 mm 28 mm Rotondo Pezzo
10443001 80 mm 32 mm Rotondo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10260011 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 888/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.65€
    14.05€ / pezzi 1
    Risparmia 0.60€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
In porcellana smaltata per laboratorio per fornire un'eccellente resistenza chimica e termica. Le piastre di evaporazione in porcellana Haldenwanger™ offrono una solida bacinella per l'evaporazione di solventi in eccesso per produrre un precipitato solido o una soluzione concentrata.
  • Available in shallow and semi-shallow form
  • Sizes up to 175mL glazed; 1,000mL and larger are glazed except outside base
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 45 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Finitura interna Levigato
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm