Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
Descrizione
- Available in shallow and semi-shallow form
- Sizes up to 175mL glazed; 1,000mL and larger are glazed except outside base
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Rotondo |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Porcellana |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di evaporazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
| Finitura interna | Levigato |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 125 mm |