Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Gooch Crucibles
Marca:  Haldenwanger™ 82A/3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05400kg
Codice prodotto. 12045103
  • 28.94€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Order Info
DiameterMetricOuter
Specifica
Specifica
Porcelain
42mm
Gooch crucible
25 mL
45mm