Learn More
Karl Hecht™ Porcelain Half-Round Evaporating Dishes
Descrizione
- With spout
- Porcelain construction
- DIN 12903
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Descrizione | Half-round |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 75 mL |
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Finitura interna | Glazed |
| Altezza (sistema metrico) | 34 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 80 mm |