Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Hirsch in porcellana
Descrizione
- Sloped sides
- Use for filtering small quantities
- Perforated fixed filter plate
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 70 mm |
| Materiale | Porcellana |
| Altezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Descrizione | Formato: 00 |
| Diametro (sistema metrico) piastra | 28 mm |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Product Type | Imbuto Hirsch |