Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Hirsch in porcellana
Codice prodotto. 10643371
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Formato: 00
Formato: 000
Diametro (sistema metrico) piastra:
17 mm
28 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
52mm
70 mm
Altezza (sistema metrico):
74 mm
102 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Diametro (sistema metrico) piastra Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) unitSize
10643371 Formato: 000 17 mm 52mm 74 mm Pezzo
10485821 Formato: 00 28 mm 70 mm 102 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10643371 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 126/000
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In porcellana smaltata per fornire un'eccellente resistenza chimica e termica. Gli imbuti Hirsch in porcellana Haldenwanger™ sono ideali per la filtrazione rapida.
  • Sloped sides
  • Use for filtering small quantities
  • Perforated fixed filter plate
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 52mm
Materiale Porcellana
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Descrizione Formato: 000
Diametro (sistema metrico) piastra 17 mm
Quantità Confezione da 1
Product Type Imbuto Hirsch