Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Low Form Melting Crucibles
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Low Form Melting Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ L 79/0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01350kg
Codice prodotto. 10067530
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
20 ml
40 mm
Crogiolo di fusione