Learn More
Haldenwanger™ Crogioli medi in porcellana
Codice prodotto. 12336497
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
60 mL
150 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12336497 10 ml pezzi 10
10539411 150 ml Pezzo
12316507 150 ml pezzi 10
12386497 60 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12336497 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79MF/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.10€
    52.73€ / pezzi 10
    Risparmia 10.37€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Medium Form Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Product Type Crogiolo