Learn More
Heinz Herenz Porcelain Mortar
Descrizione
- Rough finish
- Porcelain
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Mortar |
| Materiale | Porcelain |
| Tipo | Mortar |
| Finitura | Rough |
| Capacità (sistema metrico) | 220 mL |