Learn More
Hecht Karl™ Porcelain Mortar
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20mm |
| Product Type | Mortar |
| Materiale | Porcelain |
| Altezza (sistema metrico) | 32mm |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |