Learn More
Haldenwanger™ Mortaio in porcellana levigato all'esterno e ruvido all'interno
Codice prodotto. 10443471
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
190 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10443471 190 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10443471 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 55/3/RAUH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.45€
    28.71€ / pezzi 1
    Risparmia 4.74€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
In porcellana per condizioni di usura elevata. I mortai in porcellana Haldenwanger™ sono caratterizzati da una superficie ruvida per la frantumazione di materiali in polvere fine.
  • Spout for easy pouring
  • Use with Haldenwanger™ pestles
  • Available in a variety of sizes to meet crushing, grinding and mixing needs in a laboratory
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 90 mm
Product Type Mortaio
Materiale Porcellana
Finitura Interno ruvido, esterno levigato
Capacità (sistema metrico) 190 ml