Learn More
Haldenwanger™ Mortaio in porcellana levigato all'esterno e ruvido all'interno
Codice prodotto. 11970897
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11970897 70 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11970897 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 55/0A/RAUH
In stock
Manufactured from porcelain for high wear conditions. Haldenwanger™ Porcelain Mortars provide a rough surface for grinding materials to a fine powder.
  • Spout for easy pouring
  • Use with Haldenwanger™ pestles
  • Available in a variety of sizes to meet crushing, grinding and mixing needs in a laboratory
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 63 mm
Product Type Mortaio
Materiale Porcelain
Finitura Interno ruvido, esterno levigato
Capacità (sistema metrico) 70 mL