Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana
Codice prodotto. 11930897
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
150 mm
175 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11930897 175 mm Pezzo
10405011 115 mm Pezzo
10693291 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11930897 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 56/3/RAUH
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pestelli in porcellana per un'ampia gamma di applicazioni. I pestelli in porcellana Haldenwanger™ sono disponibili satinati e non satinati con diametro della testa compreso tra 24 e 85 mm. Ispezioni rigorose, dalla materia prima fino ai prodotti finiti, garantiscono una qualità costante.
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Excellent chemical resistance
  • Laboratory porcelain complies with DIN EN 60672-3,Group C100, Type C110
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 42 mm
Product Type Pestello
Materiale Porcellana
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm
Finitura Non satinato