Learn More
Heinz Herenz Porcelain Pestle with Rough Finish
Codice prodotto. 30158514
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30158514 210 mm Pezzo
30158433 150 mm Pezzo
30158356 115 mm Pezzo
30158457 - Pezzo
30158430 280 mm Pezzo
30158466 135 mm Pezzo
30158479 250 mm Pezzo
30158321 54 mm Pezzo
30158503 175 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 30158514 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1071081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.90€
    13.06€ / pezzi 1
    Risparmia 6.84€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Porcelain pestle with rough finish.
  • Rough finish
  • Porcelain
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Pestle
Materiale Porcelain
Tipo Pestle
Finitura Rough
Capacità (sistema metrico) 210 mm