Learn More
Haldenwanger™ Mortaio con beccuccio in porcellana
Codice prodotto. 12373328
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
65 mm
130 mm
150 mm
180 mm
250 mm
330 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
12373328 180 mm Pezzo
12393328 330 mm Pezzo
12363328 150 mm Pezzo
12383328 250 mm Pezzo
10720603 130 mm Pezzo
10403925 65 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12373328 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 55/8/RAUH
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these mortars for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Porcelain Spouted Mortars are constructed from optimized laboratory porcelain.
Grinding surfaces are unglazed.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 180 mm
Product Type Mortaio
Materiale Porcellana
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Include Con beccuccio
Tipo Mortaio
Capacità (sistema metrico) 1000 ml