Learn More
Haldenwanger™ Mortaio con beccuccio in porcellana
Descrizione
Grinding surfaces are unglazed.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 250 mm |
| Product Type | Mortaio |
| Materiale | Porcellana |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Include | Con beccuccio |
| Tipo | Mortaio |
| Capacità (sistema metrico) | 2400 ml |