Learn More
Haldenwanger™ Crogioli alti in porcellana
Codice prodotto. 12316517
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
50 mL
Product Type:
Crogiolo
Crogiolo di fusione
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Product Type unitSize
12316517 50 mL Crogiolo pezzi 10
12045083 40 ml Crogiolo di fusione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12316517 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79C/3
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Tall Form Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 45mm
Altezza (sistema metrico) 53mm
Product Type Crogiolo