Learn More
Porphobilinogen Pink crystals. MP Biomedicals
Codice prodotto. 11473702 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473702 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11473702 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215633601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    96.60€ / 1mg
    Risparmia 5.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Identificatori chimici
CAS 487-90-1
Formula molecolare C10H14N2O4
Molecular Weight (g/mol) 226.232
InChI Key QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo porphobilinogen, unii-74khc72qxk, 3-5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl, 2-aminomethylpyrrol-3-acetic acid 4-propionic acid, 74khc72qxk, pbg, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propionic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-propionic acid
PubChem CID 1021
ChEBI CHEBI:17381
IUPAC Name 3-[5-(aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-yl]propanoic acid
SMILES C1=C(C(=C(N1)CN)CC(=O)O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Porphobilinogen
Colore Pink
Quantità 1 mg
Peso formulazione 226.2
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Porphobilinogen Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Porphobilinogen Monohydrate