Learn More
Porphobilinogen, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Porphobilinogen |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| Peso formulazione | 226.0954 |
| Percent Purity | >95% |