Learn More
Fisherbrand™ Bilancia portatile
Portable Balance with a slim, stackable design provides basic weighing functionality and competitive performance.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.61290kg
Codice prodotto. 15939345
  • 36.57€ / Pezzo
Spedizione stimata
22-12-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • L'intuitivo design a due pulsanti ne facilita l'utilizzo.
  • Il design compatto, a ingombro contenuto, facilita l'impilaggio per lo stoccaggio.
  • Il piatto di pesatura allargato è in grado di gestire adeguatamente campioni di grandi dimensioni e una varietà di oggetti.
Specifica
Specifica
Ampio display LCD retroilluminato
0.100000 g
FCS221
18°C to 25°C
0.4 kg
Pesata
2 Years
132 mm
3 batterie AA
2.000 sec.
Grammo, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight
125 mm
205 x 140 x 41 mm (8.1 x 5.5 x 1.6 in.)
220 g