Learn More
Fisherbrand™ Bilancia portatile
Codice prodotto. 15909355 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Modello:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello unitSize
15909355 2200 g FCS2200 Pezzo
15939345 220 g FCS221 Pezzo
15949345 620 g FCS621 Pezzo
15919355 5200 g FCS5200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15909355
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28058
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Portable Balance with a slim, stackable design provides basic weighing functionality and competitive performance.
  • Intuitive two-button design makes for easy operation
  • Slim, space-saving design allows for stackable storage
  • Enlarged weighing platform can adequately handle large samples and a variety of objects
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2200 g
Tipo di display Ampio display LCD retroilluminato
Leggibilità 1.000000 g
Da utilizzare con (applicazione) Pesatura
Include 3 AA (LR6) Batteries
Modello FCS2200
Tempo di stabilizzazione 2.000 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) °°
Temperature Range (Metric) °°
Warranty 2 Years
Modalità di pesatura Gram, Pound, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight
Dimensioni (P x L x A) 205 x 140 x 41 mm (8.1 x 5.5 x 1.6 in.)
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 5 in.
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 125 mm
Profondità (sistema imperiale) vasca 5.2 in.
Profondità (sistema metrico) vasca 132 mm
Peso (sistema imperiale) 0.9 lb.
Peso (sistema metrico) 0.4 kg