Learn More
OHAUS™ Portable Balance - CR Series
Codice prodotto. 16615164 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
16615164 CR221 Pezzo
16625164 CR621 Pezzo
16635164 CR2200 Pezzo
16606772 CR5200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16615164 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30428213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.12€
    44.51€ / pezzi 1
    Risparmia 11.61€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Quality Portable Electronic Scales Suitable for Everyday Weighing.
  • Intuitive two-button design makes for easy operation.
  • Slim, space-saving design allows for stackable storage.
  • Enlarged weighing platform can adequately handle large samples and a variety of objects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Stability indicator, mechanical and software overload/underload protection, auto shut-off
Capacità 220.00 g
Tipo di display LCD
Leggibilità 0.1000 g
Da utilizzare con (applicazione) Pesatura
Modello CR221
Tempo di stabilizzazione 2.000 s
Modalità di pesatura Gram, Ounce, Ounce Troy, & Pennyweight
Dimensioni (L x P x A) 23.500 x 17.000 x 5.500 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 205.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.50 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 5.000 in.
Larghezza (sistema metrico) 140.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 125.000 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.60 in.
Altezza (sistema metrico) 41.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 8.10 in.
Profondità (sistema imperiale) vasca 5.200 in.
Profondità (sistema metrico) 205.00 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 132.000 mm
Peso (sistema imperiale) 0.900 lb.
Peso (sistema metrico) 0.400 kg
Requisiti elettrici 3 AA batteries (included) or AC adapter (not included)