Learn More
Esculape Laboratoire™ Flacone per lavaggio oculare portatile
Codice prodotto. 11769102
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 ml
500 ml
Composizione:
Soluzione isotonica sterile
Soluzione oftalmica sterile
Sterile Ophthalmic Solution
Include:
200 mL Blue Neutral pH Solution, 50 0mL Bottle Green Sterile Ophthalmic Solution
Cap
Tappo ergonomico
Tappo ergonomico, valigetta verde per il trasporto e lo stoccaggio in totale sicurezza
Tappo ergonomico, valigetta verde per lo stoccaggio in totale sicurezza, asola per cintura con valigetta per il trasporto
Quantità:
10 Pk.
Confezione da 12
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Composizione Include Quantità Dimensione della confezione
11769102 200 ml Soluzione isotonica sterile Tappo ergonomico, valigetta verde per il trasporto e lo stoccaggio in totale sicurezza Ea. Pezzo
13588320 500 ml Soluzione oftalmica sterile Tappo ergonomico Confezione da 12 Pezzo
11749522 500 ml Soluzione oftalmica sterile Tappo ergonomico Confezione da 12 pezzi 12
11962875 200 ml Soluzione isotonica sterile Tappo ergonomico, valigetta verde per lo stoccaggio in totale sicurezza, asola per cintura con valigetta per il trasporto Ea. Pezzo
11759522 500 ml Sterile Ophthalmic Solution 200 mL Blue Neutral pH Solution, 50 0mL Bottle Green Sterile Ophthalmic Solution Ea. Pezzo
11997625 200 ml Sterile Ophthalmic Solution Cap Ea. Pezzo
11891553 200 ml Sterile Ophthalmic Solution Cap 10 Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11769102 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 8205250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.02€
    27.11€ / pezzi 1
    Risparmia 29.91€
    52% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Use Esculape™ Eyewash Bottles for First Aid has a carrying case with a belt loop for portabilitiy.
  • Storage case
  • Contain sterile isotonic solution
  • Ergonomic
Specifica
Product Type Flacone per il lavaggio degli occhi
Composizione Soluzione isotonica sterile
Da utilizzare con (applicazione) Bagno oculare portatile
Include Tappo ergonomico, valigetta verde per il trasporto e lo stoccaggio in totale sicurezza
Quantità Ea.
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 200 ml