Learn More
Hanna Instruments™ Portable Logging Turbidity Meter
Codice prodotto. 10105600
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LED
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
10105600 LED Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10105600 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI93703C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High accuracy benchtop turbidity meter. Hanna Instruments™ Portable Logging Turbidity Meter measures water and wastewater turbidity with high precision in the field and in the laboratory.
  • Up to three-point calibration
  • Positive-locking cuvette system
  • Water-resistant keypad
Specifica
Tipo Portable Logging Turbidity Meter
Sorgente luminosa Infrared LED
Tipo di display LED
Tipo di calibrazione 3 points
Tempo di spegnimento automatico After 5 minutes of non-use
Da utilizzare con (applicazione) Turbidity meters that provide laboratory accuracy for field turbidity measurements
Accuracy ±5%
Risoluzione 0.01 (0.00 to 50.00 FTU); 1 (50 to 1000 FTU)
Autonomia della batteria Approximately 60 hours of continuous use or 900 measurements
Tipo di batteria 1.5V AA (4)
Certificazione/Conformità AMCO-EPA, ISO 7027