Learn More
Hanna Instruments™ Portable Lux Meter
Codice prodotto. 10542284
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo (lux):
0.001 to 1.999
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo (lux) Dimensione della confezione
10542284 0.001 to 1.999 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10542284 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI97500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.94€
    294.81€ / pezzi 1
    Risparmia 130.13€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Specifica
Tipo Portable Lux Meter
Accuracy ±6% of reading ±2 digits
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Lunghezza (sistema metrico) 164 mm
Intervallo (lux) 0.001 to 1.999
Peso (sistema metrico) 180 g
Larghezza (sistema metrico) 76 mm