Learn More
OHAUS™ Portable Precision Balance
Codice prodotto. 17217840 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10,200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
Dimensioni (L x P x A):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
17217840 120 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17227840 220 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17237840 320 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17247840 1200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17257840 2200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17267840 3200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17277840 10,200 g 250 x 240 x 74 mm 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17217840 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30615581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    268.33€ / pezzi 1
    Risparmia 99.67€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Bilance portatili multiuso adatte per le attività di pesatura quotidiane
  • La bilancia Navigator offre applicazioni di pesatura essenziali a un prezzo competitivo.
  • La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
  • Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Descrizione Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Capacità 120 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.001 g
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Linearità 0.003 g
Materiale ABS housing, stainless steel pan, transportation lock, slip-resistant and adjustable feet, leveling bubble
Modello NV123
Ripetibilità 0.002 g
Tempo di stabilizzazione 2 sec
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F, 80%RH, non-condensing¶operability guaranteed between 41°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C, 80%RH, non-condensing¶operability guaranteed between 5°C to 40°C
Tipo Portable Balances
Dimensioni (L x P x A) 230 x 204 x 104 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 3.7 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 93 mm
Peso (sistema imperiale) 2.2 lb.