Learn More
OHAUS™ Portable Precision Balance
Codice prodotto. 17267840 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10,200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
Dimensioni (L x P x A):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
17267840 3200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17217840 120 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17227840 220 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17237840 320 g 230 x 204 x 104 mm 1 unità
17247840 1200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17257840 2200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unità
17277840 10,200 g 250 x 240 x 74 mm 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17267840 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30615586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    306.67€ / pezzi 1
    Risparmia 113.33€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bilance portatili multiuso adatte per le attività di pesatura quotidiane
  • La bilancia Navigator offre applicazioni di pesatura essenziali a un prezzo competitivo.
  • La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
  • Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Descrizione Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Capacità 3200 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.01 g
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Linearità 0.05 g
Materiale ABS housing, stainless steel pan, transportation lock, slip-resistant and adjustable feet, leveling bubble
Modello NV3202
Ripetibilità 0.02 g
Tempo di stabilizzazione 2.5 sec
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 104°F, 85%RH, non-condensing
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C, 85%RH, non-condensing
Tipo Portable Balances
Dimensioni (L x P x A) 230 x 204 x 70 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 144 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 190 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Peso (sistema imperiale) 2.2 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg