Learn More
Skytec™ Portacount Adaptor For Alpha Sentinel Full and Half Face Masks
Sfoglia Tutto Skytec ProdottiDescrizione
- Robust nylon body
- Adaptor enables tubes to be directly attached onto and within mask without breaking a seal
- A small bracket is also used to locate the tube within the mask oronasal.
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | Combination |
| Materiale | Polycarbonate |
| Product Type | Portacount Adapter |
| Size | One Size |
| Tipo di maschera completa | Alpha Sentinel FFM |
| Senza lattice | Yes |
| Quantità | Each |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 90 x 65 mm |
| Vedi altri risultati |