Learn More
Posaconazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453327
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16453327 50 mg 50mg
16449817 5 mg 5mg
16437266 100 mg 100mg
16407318 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16453327 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17373
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Posaconazole is a broad-spectrum, second generation, triazole compound with antifungal activity.
Posaconazole is a broad-spectrum, second generation, triazole compound with antifungal activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Posaconazole
Forma fisica Solid
CAS 171228-49-2
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C37H42F2N8O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo SCH 56592
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (71.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C([C@@]2(CN3C=NC=N3)C[C@H](COC4=CC=C(N5CCN(C6=CC=C(N7C=NN([C@@H](CC)[C@H](C)O)C7=O)C=C6)CC5)C=C4)CO2)C(F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 700.78
Peso formulazione 700.78
Percent Purity 99.58%
Grado Research
Research purposes only