Learn More
Globe Scientific PosiStop LTS-Compatible Pipette Tips, Empty Racks
Sfoglia Tutto Globe Scientific ProdottiDescrizione
- Empty racks for 20 μL, 200 μL, and 1000 μL PosiStop pipette tips
- Color-coded trays: red (20 μL), green (200 μL), blue (1000 μL)
- Durable and reusable for efficient lab workflows
- Ideal for refilling and organized tip storage
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Capacità | Pipette Tips (1000 μL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 96 |
| Forma | Rectangular |
| Sovrapponibile | Yes |
| Sterilità | Non-sterile |
| Product Type | Empty Rack |
| Matrice | 12 x 8 |