Descrizione
- These various racks are used with current and legacy Gilson liquid handlers, ASPEC™ systems, and other instruments
- Flask Vessel Type
Specifica
Specifica
| Descrizione | Code 24 |
| Sostegni dispositivo | Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 20 mL Vial (58 x 57 mm) |
| Posizioni | 14 |
| Quantità | 5 Pk. |