Learn More
Liebherr™ Positive Cabinet with White Epoxy Body and Glass Door
Positive Cabinet with White Epoxy Body and Glass Door is a fridge constructed of a white epoxy steel body with anti-corrosion treatment
1805.00€
Specifica
Gamma di temperatura 2°C to 15°C
Refrigerante R-600a
Door Style Glass
Materiale armadietto Epoxy
Interno Polystyrene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Ripiani Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Ripiani Prezzo Quantità e disponibilità  
17239240
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Liebherr™
MRFVC3511
347 L 4
1805.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fully automatic defrost
  • Mechanical thermostat
  • Digital temperature display on door
  • Closed door secure controls
  • Easyclean tank thermoformed in food grade PS
  • White epoxy steel body with anti-corrosion treatment
  • High density 50 mm thick insulation without HFC
  • Fan stops when the door is opened
  • Reversible door with lock and automatic recall
  • LED lighting with independent switch positioned positioned laterally
  • Plastic coated steel grilles, max load 45 kg, removable with the door open at 90°
  • Easily replaceable clip-on magnetic door seal
  • R-600a clean fluid
fridge,white,epoxy,digital,display,R-600a
Specifica
Specifica
2°C to 15°C
Glass
Polystyrene
Static
2 A
R-600a
Epoxy
Digital on Door
Automatic
230 V