Learn More
MP Biomedicals™ Positive Displacement Pipette Tips
Codice prodotto. 15729160 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 to 1000 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 60
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15729160 200 to 1000 μL pezzi 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15729160 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 07DP1038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.30€
    85.05€ / pezzi 60
    Risparmia 4.25€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Contains replacement consumables to run all Saftest™ test kits.
  • For use with SafTest analyzer
  • Used with all six SafTest test kits
  • Appropriate for all testing endpoints
  • Research area: Lipid degradation and oxidation
  • Detection method: Bichromatic photometer
  • Application area: Oil/fat degradation
  • Construction: Polystryene
  • Pre assembled, pre sterilized
Specifica
Descrizione apillaries and pistons are pre-assembled and presterilized
Volume (sistema metrico) 200 to 1000 μL
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) SafTest Analyzer
Materiale Polipropilene