Learn More
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 444850050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 850623-64-2 Peso : 0.05500kg
Quantità | 5g |
---|
Identificatori chimici
850623-64-2 | |
229.01 | |
potassium 2-nitrophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl borate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium trifluoro-2-nitrophenyl boranuide, potassium 2-nitrophenyltrifluoroborate, amtb936, potassium ion trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-2-nitrophenyl boranuide | |
potassium;trifluoro-(2-nitrophenyl)boranuide |
C6H4BF3KNO2 | |
DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N | |
2782854 | |
[B-](C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-])(F)(F)F.[K+] |
Specifica
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate | |
5g | |
97% | |
potassium 2-nitrophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl borate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium trifluoro-2-nitrophenyl boranuide, potassium 2-nitrophenyltrifluoroborate, amtb936, potassium ion trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-2-nitrophenyl boranuide | |
[B-](C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-])(F)(F)F.[K+] | |
229.01 | |
229.01 |
226°C to 228°C | |
850623-64-2 | |
C6H4BF3KNO2 | |
DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N | |
potassium;trifluoro-(2-nitrophenyl)boranuide | |
2782854 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.