Learn More
Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11422210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422210 5 g 5g
11412210 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11422210 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29009.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1189097-36-6 | Molecular Formula: C6H4BF3IK | Molecular Weight: 309.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1189097-36-6
Formula molecolare C6H4BF3IK
Molecular Weight (g/mol) 309.91
Numero MDL MFCD09800739
InChI Key OREURDWJZUTVFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium 3-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-iodophenyl boranuide, amtb082
PubChem CID 46738067
IUPAC Name potassium;trifluoro-(3-iodophenyl)boranuide
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(I)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
Punto di fusione 202°C to 204°C
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 309.9
Percent Purity 96%